Learn More
Cloruro de 3-acetilbencenosulfonilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15415167
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
15415167 1 g 1 g
15425167 5 g 5 g
2 options
Código de producto. 15415167
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H32447.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 73035-16-2 | C8H7ClO3S | 218.651 g/mol
Classical acetamidomalonate addition/decarboxylative hydrolysis as the key step for the generation of the amino acidic moiety starting from 4-ethylsulfonyl-α-bromoacetophenone prepared in two steps from commercially available 4-acetyl-benzenesulfonyl chloride. This then treated with sodium sulfite in basic aqueous conditions yielded the sodium sulfinate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La adición/hidrólisis decarboxilativa clásica de acetamidomalonato es el paso clave para generar una fracción aminoácida a partir de 4-etilsulfonilo-α-bromoacetofenona preparada, que se prepara a su vez en dos pasos a partir del cloruro de 4-acetil-bencenosulfonilo comercializado. Si el resultante se trata después con sulfito de sodio en condiciones acuosas básicas, se produce el sulfinato de sodio.
Nota
Sensible a la humedad. Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes, agua, humedad y bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 73035-16-2
Fórmula molecular C8H7ClO3S
Peso molecular (g/mol) 218.651
Número MDL MFCD03424979
Clave InChI CGMBNEIGZOCPPP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylbenzene-1-sulfonyl chloride, 3-acetylphenylsulfonyl chloride, 3-acetyl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 3-acetyl, m-chlorosulfonylacetophenone, 3-acetyl-benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl, benzene sulfonylchloride 3-acetyl, benzenesulfonyl chloride, 3-acetyl-9ci
PubChem CID 2756260
Nombre IUPAC cloruro de 3-acetilbencenosulfonilo
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)S(=O)(=O)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzenesulfonyl chloride
Punto de fusión 42°C to 43°C
Cantidad 1 g
Número UN UN3261
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.66
Porcentaje de pureza 97%