Learn More
Ácido 3-acetilbencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11475477
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11475477 5 g 5 g
11465477 1 g 1 g
11485477 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11475477 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23478.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 204841-19-0 | C8H9BO3 | 163.967 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 204841-19-0
Fórmula molecular C8H9BO3
Peso molecular (g/mol) 163.967
Número MDL MFCD01074678
Clave InChI SJGGDZCTGBKBCK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylphenyl boronic acid, 3-acetylbenzeneboronic acid, 3-acetylphenylboronicacid, m-acetylphenylboronic acid, 3'-boronoacetophenone, boronic acid, 3-acetylphenyl, 1-3-dihydroxyboranyl phenyl ethan-1-one, pubchem2751, acmc-209faq, 3-acetylphenyboronic acid
PubChem CID 2734310
ChEBI CHEBI:86552
Nombre IUPAC ácido (3-acetilfenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)C(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylbenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼200°C to 205°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8255673
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.97
Porcentaje de pureza 97%