Learn More
3-acetilaminotolueno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylaminotoluene |
| CAS | 537-92-8 |
| Fórmula molecular | C9 H11 N O |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(C)c1 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 149.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0841 |