Learn More
3-acetilaminotolueno, TRC
Código de producto. 30311994
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311994 100 g 100 g
1 options
Código de producto. 30311994 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA168335100G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylaminotoluene
CAS 537-92-8
Fórmula molecular C9 H11 N O
Cantidad 100 g
Sinónimo Acetamide, N-(3-methylphenyl)-, m-Acetotoluidide (7CI,8CI), N-(3-Methylphenyl)acetamide, 1-Acetamido-3-methylbenzene, 3-Acetamidotoluene, 3-Methylacetanilide, 3'-Methylacetanilide, Aceto-m-aminotoluene, N-Acetyl-3-methylaniline, N-Acetyl-m-toluidine, N-m-Tolylacetamide, NSC 3103, m-Acetotoluide, m-Methylacetanilide, m-N-Acetyltoluidine, m-Tolylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO/c1-7-4-3-5-9(6-7)10-8(2)11/h3-6H,1-2H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(C)c1
Nombre IUPAC N-(3-metilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 149.19
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.0841