Learn More
3-[(Acetilamino)carbonil]amino]carbonil]aminocarbonil]aminocarbonil]sulfonil-2-tiofenocarboxílico Éster Metílico (grado técnico), TRC
Código de producto. 30138058
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138058 10 mg 10 miligramos
30006729 5 mg 5 miligramos
30004682 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138058 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16820810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 171628-01-6
Fórmula molecular C11H12N4O8S2
Peso molecular (g/mol) 392.36
Sinónimo Methyl 3-(N-(((acetylcarbamoyl)carbamoyl)carbamoyl)sulfamoyl)thiophene-2-carboxylate, Impurity of Thiophanate-methyl
Nombre IUPAC Metil 3-(acetilcarbamoylcarbamoylcarbamoylsulfamoyl)tiofeno-2-carboxilato
SMILES COC(=O)c1sccc1S(=O)(=O)NC(=O)NC(=O)NC(=O)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-((((((((Acetylamino)carbonyl)amino)carbonyl)amino)carbonyl)amino)sulfonyl)-2-thiophenecarboxylic Acid Methyl Ester (Technical Grade)
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N4O8S2/c1-5(16)12-9(18)13-10(19)14-11(20)15-25(21,22)6-3-4-24-7(6)8(17)23-2/h3-4H,1-2H3,(H4,12,13,14,15,16,18,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 392.0097