Learn More
Éster metílico del ácido 3-(acetilamino)-1,2-bencenodicarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 144841-10-1 |
| Fórmula molecular | C11H11NO5 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H11NO5/c1-6(13)12-8-5-3-4-7(11(16)17-2)9(8)10(14)15/h3-5H,1-2H3,(H,12,13)(H,14,15) |
| SMILES | COC(=O)c1cccc(NC(=O)C)c1C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-acetamido-6-metoxicarbonilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 237.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 237.0637 |