Learn More
3-acetilacetanilida, TRC
Código de producto. 30312146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312146 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30312146 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA13300050MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetylacetanilide
CAS 7463-31-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Cantidad 50 mg
Sinónimo N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340
Fórmula InChI InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
SMILES CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C
Nombre IUPAC N-(3-acetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 177.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.079