Learn More
3-acetilacetanilida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetylacetanilide |
| CAS | 7463-31-2 |
| Fórmula molecular | C10H11NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(3-Acetylphenyl)acetamide, 2-Acetamidoacetophenone, NSC 404340 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H11NO2/c1-7(12)9-4-3-5-10(6-9)11-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,13) |
| SMILES | CC(=O)Nc1cccc(c1)C(=O)C |
| Nombre IUPAC | N-(3-acetilfenil)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 177.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 177.079 |