Learn More
3-Bromuro de Rocuronio de 3-acetil, TRC
Código de producto. 30133746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133746 500 mg 500 miligramos
30010342 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30133746 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA187730500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 122483-73-2
Fórmula molecular C34 H55 N2 O5 . Br
Peso molecular (g/mol) 651.71
Sinónimo 1-[3α,17β-Diacetoxy-2β-(morpholin-4-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide, Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)-2-(4-morpholinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1), Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3,17-bis(acetyloxy)-2-(4-morpholinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propenyl)-, bromide (9CI)
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-acetiloxi-10,13-dimetil-2-morfolina 4-il-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantotra-3-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@@]4(C)[C@H]3C[C@@H]([C@@H]4OC(=O)C)[N+]5(CC=C)CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCOCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl Rocuronium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C34H55N2O5.BrH/c1-6-15-36(16-7-8-17-36)30-21-28-26-10-9-25-20-31(40-23(2)37)29(35-13-18-39-19-14-35)22-34(25,5)27(26)11-12-33(28,4)32(30)41-24(3)38;/h6,25-32H,1,7-22H2,2-5H3;1H/q+1;/p-1/t25-,26+,27-,28-,29-,30-,31-,32-,33-,34-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 650.3294
Porcentaje de pureza >95%