Learn More
3-Acetil-L-tirosina Clorhidrato, TRC
Código de producto. 30136812
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
2.50 g
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30136812 250 mg 250 miligramos
30136439 2.5 g 2.50 g
30012873 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136812 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA189750250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 32404-28-7
Fórmula molecular C11H14ClNO4
Peso molecular (g/mol) 259.69
Nombre IUPAC (2S)-3-(3-acetil-4-hidroxifenil)-2-aminopropanoico
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC1=CC(C(C)=O)=C(O)C=C1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-L-tyrosine Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO4/c1-6(13)8-4-7(2-3-10(8)14)5-9(12)11(15)16/h2-4,9,14H,5,12H2,1H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 259.0611
Porcentaje de pureza >95%