Learn More
3-Acetil-deoxinivalenol 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310942
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Código de producto. Cantidad
30310942 5 mL
1 options
Código de producto. 30310942 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREV10233000AL100
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-deoxynivalenol
CAS 50722-38-8
Nombres de analitos o componentes 3-Acetyl-deoxynivalenol
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H22 O7
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo (3α,7α)-3-(Acetyloxy)-12,13-epoxy-7,15-dihydroxytrichothec-9-en-8-one, Spiro[2,5-methano-1-benzoxepin-10,2'-oxirane], trichothec-9-en-8-one deriv., 3-Acetyldeoxynivalenol, 3α-Acetoxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, DON 3-acetate, Dehydronivalenol monoacetate, Deoxynivalenol 3-acetate, Deoxynivalenol monoacetate, Monoacetyldeoxynivalenol, NSC 267036
Fórmula InChI InChI=1S/C17H22O7/c1-8-4-11-16(6-18,13(21)12(8)20)15(3)5-10(23-9(2)19)14(24-11)17(15)7-22-17/h4,10-11,13-14,18,21H,5-7H2,1-3H3/t10-,11-,13-,14-,15-,16-,17+/m1/s1
Tipo de solución Solución única
SMILES CC(=O)O[C@@H]1C[C@@]2(C)[C@]3(CO3)[C@@H]1O[C@@H]4C=C(C)C(=O)[C@@H](O)[C@]24CO
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Peso molecular (g/mol) 338.35
Cantidad 5 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 338,1366 g/mol