Learn More
3-Acetil-6-bromopiridina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15465997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15465997 1 g 1 g
15475997 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15465997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33204.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 139042-59-4 | C7H6BrNO | 200.035 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 139042-59-4
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.035
Número MDL MFCD04974527
Clave InChI MUKKGHQBUKOMTD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 5-acetyl-2-bromopyridine, 1-6-bromopyridin-3-yl ethanone, 2-bromo-5-acetylpyridine, 1-6-bromo-pyridin-3-yl-ethanone, 1-6-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, 3-acetyl-6-bromopyridine, ethanone, 1-6-bromo-3-pyridinyl, 1-6-bromopyrid-3-yl ethanone, 1-6-bromo-3-pyridyl ethanone, acmc-209cij
PubChem CID 15668195
Nombre IUPAC 1-(6-bromopiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CN=C(C=C1)Br
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-6-bromopyridine
Punto de fusión 124°C to 128°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%