Learn More
3-Acetil-5-bromopiridin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11304296
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11304296 1 g 1 g
11314296 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11304296 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19362.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 38940-62-4 | C7H6BrNO | 200.04 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38940-62-4
Fórmula molecular C7H6BrNO
Peso molecular (g/mol) 200.04
Número MDL MFCD03086033
Clave InChI LDBPZEQZCOUYFT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-5-bromopyridine, 1-5-bromopyridin-3-yl ethanone, 1-5-bromopyridin-3-yl ethan-1-one, ethanone, 1-5-bromo-3-pyridinyl, 3-bromo-5-acetylpyridine, 1-5-bromo-3-pyridyl ethanone, 5-acetyl-3-bromopyridine, 1-5-bromo-3-pyridinyl ethanone, pubchem15626, acmc-1aglt
PubChem CID 820423
Nombre IUPAC 1-(5-bromopiridin-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC(Br)=CN=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-5-bromopyridine
Punto de fusión 77°C to 79°C
Cantidad 1 g
Beilstein 112808
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.03
Porcentaje de pureza 97%