Learn More
3-acetil-4-hidroxicumarina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-4-hydroxycoumarin |
| CAS | 2555-37-5 |
| Fórmula molecular | C11H8O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-1-benzopyran-2-one, NSC 11840, 4-Hydroxy-3-acetylcoumarin, 3-Acetyl-4-hydroxy-2H-chromen-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8O4/c1-6(12)9-10(13)7-4-2-3-5-8(7)15-11(9)14/h2-5,13H,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1=C(O)c2ccccc2OC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-4-hidroxicromen-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 204.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 204.0423 |