Learn More
Clorhidrato de 3-acetil-4-hidroxianilina, Mikromol™
Código de producto. 30050765
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050765 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050765 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0128.110025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de 3-acetil-4-hidroxianilina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
CAS 57471-32-6
Nombres de analitos o componentes 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C8 H9 N O2 . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Acetyl-4-hydroxyaniline Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9NO2.ClH/c1-5(10)7-4-6(9)2-3-8(7)11;/h2-4,11H,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.CC(=O)c1cc(N)ccc1O
Nombre IUPAC 1-(5-amino-2-hidroxifenil)etanona;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 187.62
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.04 g/mol