Learn More
3'-Acetil-4'-(2,3-epoxi propoxi)butiraniluro, TRC
Código de producto. 30012286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012286 1 g 1 g
30007377 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30012286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1737801G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28197-66-2
Fórmula molecular C15 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 277.32
Sinónimo N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]butanamida
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Nombres de analitos o componentes N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1314
Porcentaje de pureza >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.