Learn More
3'-Acetil-4'-(2,3-epoxi propoxi)butiraniluro, TRC
Código de producto. 30007377
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30007377 100 mg 100 miligramos
30012286 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30007377 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA173780100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 28197-66-2
Fórmula molecular C15 H19 N O4
Peso molecular (g/mol) 277.32
Sinónimo N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide, Acebutolol Hydrochloride Imp. A (EP)
Nombre IUPAC N-[3-acetil-4-(oxiran-2-ilmetoxi)fenil]butanamida
SMILES CCCC(=O)Nc1ccc(OCC2CO2)c(c1)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Nombres de analitos o componentes N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-oxiran-2-ylmethoxy]phenyl]butanamide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C15H19NO4/c1-3-4-15(18)16-11-5-6-14(13(7-11)10(2)17)20-9-12-8-19-12/h5-7,12H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,18)
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 277.1314
Porcentaje de pureza >95%