Learn More
3-acetil-3-clorodihidrofuranona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-3-chlorodihydrofuranone |
| CAS | 2986-00-7 |
| Fórmula molecular | C6 H7 Cl O3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClO3/c1-4(8)6(7)2-3-10-5(6)9/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)C1(Cl)CCOC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-3-clorooxolan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 162.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 162.0084 |