Learn More
3-acetil-2-metilquinoxalina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-2-methylquinoxaline |
| CAS | 22059-64-9 |
| Fórmula molecular | C11H10N2O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1-(3-Methyl-2-quinoxalinyl)ethanone, 2-Acetyl-3-methylquinoxaline |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N2O/c1-7-11(8(2)14)13-10-6-4-3-5-9(10)12-7/h3-6H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1nc2ccccc2nc1C |
| Nombre IUPAC | 1-(3-metilquinoxalin-2-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.21 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.0793 |