Learn More
3-Acetil-2-metil-5-feniltiofeno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11313147 5 g 5 g
11303147 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13554.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 40932-63-6 | Molecular Formula: C13H12OS | Molecular Weight: 216.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 40932-63-6
Fórmula molecular C13H12OS
Peso molecular (g/mol) 216.30
Número MDL MFCD00151790
Clave InChI GREAZYFTAJMZFD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene, 1-2-methyl-5-phenylthiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenylthien-3-yl ethanone, ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl, acmc-20anao, 3-acetyl-2-methyl-5-phenylthiohene, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thienyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-3-thiophenyl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl ethanone, 1-2-methyl-5-phenyl-thiophen-3-yl-ethanone
PubChem CID 2728765
Nombre IUPAC 1-(2-metil-5-feniltiofeno-3-il)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C)SC(=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2-methyl-5-phenylthiophene
Punto de fusión 67°C to 69°C
Cantidad 5 g
Beilstein 8481276
Formula Weight (peso de la fórmula) 216.3
Porcentaje de pureza 98%