Learn More
3-acetil-2,5-dimetiltiofeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene |
| CAS | 2530-10-1 |
| Fórmula molecular | C8H10OS |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)sc1C |
| Nombre IUPAC | 1-(2,5-dimetiltiofen-3-il)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 154.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 154.0452 |