Learn More
3-acetil-2,5-dimetiltiofeno, TRC
Código de producto. 30311868
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30311868 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30311868 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA174860250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
CAS 2530-10-1
Fórmula molecular C8H10OS
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10OS/c1-5-4-8(6(2)9)7(3)10-5/h4H,1-3H3
SMILES CC(=O)c1cc(C)sc1C
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetiltiofen-3-il)etanona
Peso molecular (g/mol) 154.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.0452