Learn More
3-Acetil-2,5-dimetiltiofeno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11493567
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11493567 10 g 10 g
11403577 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11493567 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17329.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2530-10-1 | C9H22O3Si | 206.36 g/mol
It is used in the synthesis of heterocyclic ketimines, 3-acetyl-2,5-dimethylthiophene thiosemicarbazone and 3-acetyl-2,5- dimethylthiophene semicarbazone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza en la síntesis de cetiminas heterocíclicas, 3-acetil-2,5-dimetiltiofeno tiosemicarbazona y 3-acetil-2,5- dimetiltiofeno semicarbazona.
Solubilidad
Soluble en alcohol. Insoluble en agua.
Notas
Almacenar lejos de agentes oxidantes. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2530-10-1
Número MDL MFCD00009763
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2,5-dimethylthiophene
Densidad 1.086
Punto de ebullición 224°C
Temperatura de inflamación 98°C (208°F)
Fórmula molecular C9H22O3Si
Índice de refracción 1.5455
Cantidad 10 g
Beilstein 112095
Sinónimo propyltriethoxysilane, triethoxy propyl silane, n-propyltriethoxysilane, silane, triethoxypropyl, unii-f17otx9fg5, f17otx9fg5, dynasylan pteo, triethoxypropyl-silan, triethoxypropyl-silane, triethoxy-n-propylsilane
Información de solubilidad Soluble in alcohol. Insoluble in water.
Clave InChI NBXZNTLFQLUFES-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCC[Si](OCC)(OCC)OCC
Nombre IUPAC trietoxi(propil)silano
Peso molecular (g/mol) 206.36
PubChem CID 75691
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.23
Porcentaje de pureza 99%