Learn More
3-Acetil-2,5-dimetilfurano, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11472977
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11472977 250 g 250 g
11452977 10 g 10 g
11462977 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11472977 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15545.30
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 10599-70-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 10599-70-9
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.166
Número MDL MFCD00010281
Clave InChI KBSVBCHYXYXDAG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2,5-dimethylfuran, 1-2,5-dimethylfuran-3-yl ethanone, ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl, 3-acetyl-2,5-dimethyl furan, 2,5-dimethyl-3-acetylfuran, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethan-1-one, 2,5-dimethyl-3-furyl methyl ketone, 1-2,5-dimethyl-3-furanyl ethanone, 1-2,5-dimethyl-3-furyl ethanone, unii-798v2t7zbv
PubChem CID 61527
Nombre IUPAC 1-(2,5-dimetilfuran-3-il)etanona
SMILES CC1=CC(=C(O1)C)C(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2,5-dimethylfuran
Densidad 1.038
Punto de ebullición 198°C
Temperatura de inflamación 78°C (172°F)
Índice de refracción 1.4865
Cantidad 250 g
Beilstein 112094
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.17
Porcentaje de pureza 98%