Learn More
3-Acetil-2,4-dimetilpirrol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10273980 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10273980 10 g Frasco de vidrio 10 g
11966591 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10273980 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102510100
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2386-25-6
Fórmula molecular C8H11NO
Peso molecular (g/mol) 137.18
Clave InChI VGZCKCJMYREIKA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetyl-2,4-dimethylpyrrole, 2,4-dimethyl-3-acetylpyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethanone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl ketone, ethanone, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl, ketone, 2,4-dimethylpyrrol-3-yl methyl, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl ethan-1-one, 2,4-dimethyl-3-acetyl-pyrrole, 3-acetyl-2,5-dimethyl-pyrrole, 1-2,4-dimethyl-1h-pyrrol-3-yl-ethanone
PubChem CID 15163
Nombre IUPAC 1-(2,4-dimetil-1H-pirrol-3-il)etanona
SMILES CC1=CNC(=C1C(=O)C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-2, 4-dimethylpyrrole
Punto de fusión 136.0°C to 139.0°C
Color Marrón a Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.18
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo o cristales
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetyl-2,4-dimethylpyrrole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación