Learn More
3-Acetil-17-deacetil Rocuronium Bromuro, TRC
Código de producto. 30011369
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011369 100 mg 100 miligramos
30008955 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011369 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA172180100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1190105-63-5
Fórmula molecular C32 H53 N2 O4 . Br
Peso molecular (g/mol) 609.68
Sinónimo Pyrrolidinium, 1-[(2β,3α,5α,16β,17β)-3-(acetyloxy)-17-hydroxy-2-(4-morpholinyl)androstan-16-yl]-1-(2-propen-1-yl)-, bromide (1:1), 1-[3α-Acetoxy-17β-hydroxy-2β-(morpholin-4-yl)-5α-androstan-16β-yl]-1-(prop-2-enyl)pyrrolidinium Bromide
Nombre IUPAC [(2S,3S,5S,8R,9S,10S,13S,14S,16S,17R)-17-hidroxi-10,13-dimetil-2-morfolina 4-il-16-(1-prop-2-enilpirrolidina-1-ium-1-il)-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantra-3-il] acetato; bromuro
SMILES [Br-].CC(=O)O[C@H]1C[C@@H]2CC[C@@H]3[C@H](CC[C@]4(C)[C@@H](O)[C@H](C[C@@H]34)[N+]5(CC=C)CCCC5)[C@@]2(C)C[C@@H]1N6CCOCC6
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide
Nombres de analitos o componentes 3-Acetyl-17-deacetyl Rocuronium Bromide
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C32H53N2O4.BrH/c1-5-14-34(15-6-7-16-34)28-20-26-24-9-8-23-19-29(38-22(2)35)27(33-12-17-37-18-13-33)21-32(23,4)25(24)10-11-31(26,3)30(28)36;/h5,23-30,36H,1,6-21H2,2-4H3;1H/q+1;/p-1/t23-,24+,25-,26-,27-,28-,29-,30-,31-,32-;/m0./s1
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 608.3189
Porcentaje de pureza >95%