Learn More
3-Acetil-11-ceto-Beta-Ácido Boswellico, TRC
Código de producto. 30138281
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138281 100 mg 100 miligramos
17962685 10 mg 10 miligramos
17943085 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30138281 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA185015100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 67416-61-9
Fórmula molecular C32 H48 O5
Peso molecular (g/mol) 512.72
Sinónimo 3-O-Acetyl-11-keto-β-boswellic Acid
Nombre IUPAC (3R,4R,4aR,6aR,6bS,8aR,11R,12S,12aR,14aR,14bS)-3-acetiloxi-4,6a,6b,8a,11,12,14b-heptametil-14-oxo-1,2,3,4a,5,6,7,8,9,10,11,12,12,12a,14a-tetradecahidropiceno-4-ácido carboxílico
SMILES C[C@@H]1CC[C@]2(C)CC[C@]3(C)C(=CC(=O)[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](OC(=O)C)[C@@](C)([C@@H]5CC[C@@]34C)C(=O)O)[C@@H]2[C@H]1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-O-Acetyl-11-keto-beta-Boswellic acid
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C32H48O5/c1-18-9-12-28(4)15-16-30(6)21(25(28)19(18)2)17-22(34)26-29(5)13-11-24(37-20(3)33)32(8,27(35)36)23(29)10-14-31(26,30)7/h17-19,23-26H,9-16H2,1-8H3,(H,35,36)/t18-,19+,23-,24-,25+,26-,28-,29+,30-,31-,32-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 512.3502
Porcentaje de pureza >95%