Learn More
3-acetil-1-boc-pirrolidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-1-Boc-pyrrolidine |
| CAS | 858643-95-5 |
| Fórmula molecular | C11H19NO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | tert-Butyl 3-Acetylpyrrolidine-1-carboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H19NO3/c1-8(13)9-5-6-12(7-9)10(14)15-11(2,3)4/h9H,5-7H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(=O)C1CCN(C1)C(=O)OC(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | 3-acetilpirrolidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 213.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1365 |