Learn More
3-acetil-1,6-naftiridin-2(1H)-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetyl-1,6-naphthyridin-2(1H)-one |
| CAS | 52816-63-4 |
| Fórmula molecular | C10H8N2O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3-Acetyl-1,2-dihydro-1,6-naphthyridin-2-one, 3-Acetyl-1H-1,6-naphthyridin-2-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H8N2O2/c1-6(13)8-4-7-5-11-3-2-9(7)12-10(8)14/h2-5H,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(=O)C1=Cc2cnccc2NC1=O |
| Nombre IUPAC | 3-acetil-1H-1,6-naftiridin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 188.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0586 |