Learn More
3-acetoxiindol, TRC
Código de producto. 30312466
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312466 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30312466 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA165850250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxyindole
CAS 608-08-2
Fórmula molecular C10 H9 N O2
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1H-Indol-3-ol, 3-acetate, 1H-Indol-3-ol, acetate (ester) (9CI), Indol-3-ol, acetate (7CI), Indol-3-ol, acetate (ester) (8CI), Indoxyl acetate (6CI), 1H-Indol-3-yl acetate, 3-Acetoxyindole, 3-Indolyl acetate, 3-Indoxyl acetate, NSC 13964
Fórmula InChI InChI=1S/C10H9NO2/c1-7(12)13-10-6-11-9-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
SMILES CC(=O)Oc1c[nH]c2ccccc12
Nombre IUPAC 1H-indol-3-il acetato
Peso molecular (g/mol) 175.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.0633