Learn More
Anhídrido del ácido 3-acetoxi-3-metilpentano-1,5-dioico, TRC
Código de producto. 30316258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30316258 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30316258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1675652.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxy-3-methylpentane-1,5-dioic Acid Anhydride
CAS 87894-65-3
Fórmula molecular C8 H10 O5
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O5/c1-5(9)13-8(2)3-6(10)12-7(11)4-8/h3-4H2,1-2H3
SMILES CC(=O)OC1(C)CC(=O)OC(=O)C1
Nombre IUPAC Acetato de (4-metil-2,6-dioxooxan-4-ilo)
Peso molecular (g/mol) 186.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.0528