Learn More
Ácido 3-acetoxi-2-metilbenzoico, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349495
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349495 25 g 25 g
11339495 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349495 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L18719.14
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 168899-58-9
Fórmula molecular C10H10O4
Peso molecular (g/mol) 194.186
Número MDL MFCD00957176
Clave InChI LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
PubChem CID 3798557
Nombre IUPAC ácido 3-acetiloxi-2-metilbenzoico
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
Punto de fusión 149°C to 150°C
Cantidad 25 g
Beilstein 3271605
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 99%