Learn More
Ácido 3-acetoxi-2-metilbenzoico, 98 %, ACROS Organics™
Código de producto. 11945101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11945101 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 11945101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 443860050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxy-2-methylbenzoic acid
CAS 168899-58-9
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 148°C to 151°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Fórmula molecular C10H10O4
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-acetoxy-2-methylbenzoic acid, 2-methyl-3-acetoxybenzoic acid, 3-acetoxy-2-methyl benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methylbenzoic acid, benzoic acid, 3-acetyloxy-2-methyl, 3-acetoxy-2-methyl-benzoic acid, acmc-209dz2, ksc495o2n, 3-acetyloxy-2-methyl-benzoic acid
Clave InChI LHVJUPHCLWIPLZ-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=CC=C1OC(=O)C)C(=O)O
Nombre IUPAC ácido 3-acetiloxi-2-metilbenzoico
Peso molecular (g/mol) 194.19
PubChem CID 3798557
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetoxy-2-methyl-benzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.