Learn More
3-Acetoxi-2-butanona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11397046
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11397046 5 g 5 g
11307056 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11397046
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L06927.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 4906-24-5 | C6H10O3 | 130.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4906-24-5
Fórmula molecular C6H10O3
Peso molecular (g/mol) 130.14
Número MDL MFCD00051782
Clave InChI ZKPTYCJWRHHBOW-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo 3-acetoxy-2-butanone, acetoin acetate, 2-acetoxy-3-butanone, 2-butanone, 3-acetyloxy, 3-acetyloxy-2-butanone, 2-butanon-3-ol, acetate, acetic acid 1-methyl-2-oxopropyl ester, 2-butanon-3-yl acetate, 3-hydroxy-2-butanone acetate, acetyl methyl carbinyl acetate
PubChem CID 521246
Nombre IUPAC acetato de 3-oxobutan-2-il
SMILES CC(OC(C)=O)C(C)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetoxy-2-butanone
Densidad 1.025
Punto de ebullición 154°C to 155°C
Temperatura de inflamación 66°C (150°F)
Índice de refracción 1.4135
Cantidad 5 g
Beilstein 1756882
Formula Weight (peso de la fórmula) 130.14
Porcentaje de pureza 98%