Learn More
Éster de pinacol de ácido 3-acetoxi-1-propenilborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetoxy-1-propenylboronic acid pinacol ester |
| Índice de refracción | 1.4485 |
| Cantidad | 250 mg |
| Beilstein | 6923397 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 226.08 |
| Porcentaje de pureza | 97% |