Learn More
3-acetopropanol (mezcla de monómero y dímero), TRC
Código de producto. 30324666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324666 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30324666 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA16402025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 5-hydroxypentan-2-one
CAS 1071-73-4
Fórmula molecular C5H10O2
Cantidad 25 g
Sinónimo 1-Hydroxy-4-pentanone, 3-Acetyl-1-propanol, γ-Acetopropyl Alcohol, 4-Oxo-1-pentanol, 5-Hydroxy-2-pentanone, 5-Hydroxy-n-pentan-2-one, NSC 19158, NSC 33940, γ-Acetopropanol
Fórmula InChI InChI=1S/C5H10O2/c1-5(7)3-2-4-6/h6H,2-4H2,1H3
SMILES O=C(CCCO)C
Nombre IUPAC 5-hidroxipentan-2-ona
Peso molecular (g/mol) 102.13
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.07