Learn More
Ácido 3-acetamidoftálico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acetamidophthalic Acid |
| CAS | 15371-06-9 |
| Fórmula molecular | C10H9NO5 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 3-(Acetylamino)-1,2-benzenedicarboxylic Acid, Apremilast Impurity B |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H9NO5/c1-5(12)11-7-4-2-3-6(9(13)14)8(7)10(15)16/h2-4H,1H3,(H,11,12)(H,13,14)(H,15,16) |
| SMILES | O=C(O)C1=C(C=CC=C1NC(C)=O)C(O)=O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-acetamidoftálico |
| Peso molecular (g/mol) | 223.18 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 223.0481 |