Learn More
3-Acetamidofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11435103
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11435103 100 g 100 g
11349519 25 g 25 g
11445103 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11435103 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12764.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-42-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00002263
Clave InChI QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
Nombre IUPAC N-(3-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamidophenol
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 100 g
Beilstein 907998
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-Acetamidophenol