Learn More
3-Acetamidofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11349519
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11349519 25 g 25 g
11435103 100 g 100 g
11445103 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11349519 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12764.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.165 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-42-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.165
Número MDL MFCD00002263
Clave InChI QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
Nombre IUPAC N-(3-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamidophenol
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 25 g
Beilstein 907998
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.17
Porcentaje de pureza 99%