Learn More
3-Acetamidofenol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10538100 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10538100 25 g Frasco de vidrio 25 g
10162510 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10538100 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 102320250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 621-42-1 | C8H9NO2 | 151.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 621-42-1
Fórmula molecular C8H9NO2
Peso molecular (g/mol) 151.16
Número MDL MFCD00002263
Clave InChI QLNWXBAGRTUKKI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetamidophenol, n-3-hydroxyphenyl acetamide, metacetamol, 3'-hydroxyacetanilide, m-acetamidophenol, 3-hydroxyacetanilide, n-acetyl-m-aminophenol, m-hydroxyacetanilide, 3-acetylamino phenol, metalid
PubChem CID 12124
ChEBI CHEBI:76987
Nombre IUPAC N-(3-hidroxifenil)acetamida
SMILES CC(=O)NC1=CC(=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamidophenol
Nombre de nota 99+%
% mín. CAS 99.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 146°C to 149°C
Color Gris o canela a blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CONHC6H4OH
Cantidad 25 g
Beilstein 13, 415
Información de solubilidad Solubility in water: freely soluble in hot water
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.16
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Cristales, polvo cristalino o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-Acetamidophenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.