Learn More
Ácido 3-acetamidobenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11422638
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11422638 100 g 100 g
11412638 25 g 25 g
11432638 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11422638 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A15902.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 587-48-4 | C9H9NO3 | 179.175 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 587-48-4
Fórmula molecular C9H9NO3
Peso molecular (g/mol) 179.175
Número MDL MFCD00013983
Clave InChI RGDPZMQZWZMONQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylamino benzoic acid, benzoic acid, 3-acetylamino, 3-acetylaminobenzoic acid, m-acetylaminobenzoic acid, benzoic acid, m-acetamido, n-acetyl-m-aminobenzoic acid, 3-acetylamino-benzoic acid, 3-acetylamino-benzoicaci, 3-acetamidobenzoicacid, 3'-carboxyacetanilide
PubChem CID 48847
Nombre IUPAC ácido 3-acetamidobenzoico
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC(=C1)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamidobenzoic acid
Punto de fusión 249°C to 252°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2210867
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.18
Porcentaje de pureza 98%