Learn More
Ácido 3-acetamidobencenoborónico, 98%
Código de producto. 11410308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11410308 1 g 1 g
11420308 5 g 5 g
11430308 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410308 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23833.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 12-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 78887-39-5 | C8H10BNO3 | 178,982 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78887-39-5
Fórmula molecular C8H10BNO3
Peso molecular (g/mol) 178.982
Número MDL MFCD00236013
Clave InChI IBTSWKLSEOGJGJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-acetylaminophenylboronic acid, 3-acetamidophenyl boronic acid, 3-acetamidobenzeneboronic acid, 3-acetylaminophenyl boronic acid, m-acetamidophenylboronic acid, boronic acid, 3-acetylamino phenyl, n-3-dihydroxyboranyl phenyl acetamide, 3-acetylamino phenylboronic acid
PubChem CID 157274
Nombre IUPAC ácido (3-acetamidofenil)borónico
SMILES B(C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamidobenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼263°C (decomposition)
Cantidad 1 g
Beilstein 3278316
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.98
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación