Learn More
3'-Acetamidoacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11484833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11484833 100 g 100 g
11474833 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11484833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12188.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 7463-31-2 | C10H11NO2 | 177.203 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7463-31-2
Fórmula molecular C10H11NO2
Peso molecular (g/mol) 177.203
Número MDL MFCD00032278
Clave InChI AFZTYHRVDOKRKV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3'-acetamidoacetophenone, n-3-acetylphenyl acetamide, 3'-n-acetylamino acetophenone, 3'-acetylacetanilide, 3-acetamidoacetophenone, 3-acetamido acetophenone, m-acetylaminoacetophenone, 3-acetylacetanilide, acetamide, n-3-acetylphenyl
PubChem CID 346202
Nombre IUPAC N-(3-acetilfenil)acetamida
SMILES CC(=O)C1=CC(=CC=C1)NC(=O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3'-Acetamidoacetophenone
Punto de fusión 125°C to 129°C
Cantidad 100 g
Beilstein 2363443
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.2
Porcentaje de pureza 98%