Learn More
Alfa Aesar™ Ácido 3-acetamido-2-nitrobencenoborónico, 96 %
Código de producto. 15470088
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
15470088 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15470088 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor H53348.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Aplicaciones
El ácido 3-acetamido-2-nitrobencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid
CAS 78887-38-4
Punto de fusión 161°C to 162°C
Fórmula molecular C8H9BN2O5
Número MDL MFCD06659828
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-acetamido-2-nitro benzeneboronic acid, 3-acetamido-2-nitro benzeneboronicacid, 3-acetamido-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetamido-2-nitrobenzeneboronic acid, boronic acid,b-3-acetylamino-2-nitrophenyl, acmc-209pfs, 3-acetamido-2-nitro-phenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenyl boronic acid, 3-acetylamino-2-nitrophenylboronic acid
Clave InChI XJRVFUIJKNFQBX-UHFFFAOYSA-N
SMILES B(C1=C(C(=CC=C1)NC(=O)C)[N+](=O)[O-])(O)O
Nombre IUPAC ácido (3-acetamido-2-nitrofenol)borónico
Peso molecular (g/mol) 223.979
PubChem CID 44119623
Formula Weight (peso de la fórmula) 223.98
Porcentaje de pureza 96%