Learn More
3-acetamido-2,4-dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30312356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30312356 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30312356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA1505351G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-Acetamido-2,4-dimethylphenol
CAS 100445-95-2
Fórmula molecular C10H13NO2
Cantidad 1 g
Sinónimo N-(3-Hydroxy-2,6-dimethylphenyl)acetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13NO2/c1-6-4-5-9(13)7(2)10(6)11-8(3)12/h4-5,13H,1-3H3,(H,11,12)
SMILES CC(=O)Nc1c(C)ccc(O)c1C
Nombre IUPAC N-(3-hidroxi-2,6-dimetilfenil)acetamida
Peso molecular (g/mol) 179.22
Formula Weight (peso de la fórmula) 179.0946