Learn More
3-acenaftenamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-Acenaphthenamine |
| CAS | 55939-13-4 |
| Fórmula molecular | C12H11N |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 1,2-Dihydro-3-acenaphthylenamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H11N/c13-11-7-5-9-3-1-2-8-4-6-10(11)12(8)9/h1-3,5,7H,4,6,13H2 |
| SMILES | Nc1ccc2cccc3CCc1c23 |
| Nombre IUPAC | 1,2-dihidroacenaftilen-3-amina |
| Peso molecular (g/mol) | 169.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 169.0891 |