Learn More
Ácido 3-(9H-Carbazol-9-il)propanoico, TRC
Código de producto. 30394599
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394599 500 mg -
30404945 1 g -
30390636 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394599 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH956178500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6622-54-4
Fórmula molecular C15 H13 N O2
Peso molecular (g/mol) 239.269
Nombre IUPAC Ácido 3-carbazol-9-ilpropanoico
SMILES OC(=O)CCn1c2ccccc2c3ccccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9H-Carbazol-9-yl)propanoic Acid
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H13NO2/c17-15(18)9-10-16-13-7-3-1-5-11(13)12-6-2-4-8-14(12)16/h1-8H,9-10H2,(H,17,18)
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.095