Learn More
3-(9H-carbazol-4-iloxi)propano-1,2-diol, Mikromol™
Código de producto. 17943746
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
17943746 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 17943746 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0291.140025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3-(9H-carbazol-4-iloxi)propano-1,2-diol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
CAS 123119-89-1
Nombres de analitos o componentes 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C15 H15 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Nombre IUPAC 3-(9H-carbazol-4-iloxi)propano-1,2-diol
Peso molecular (g/mol) 257.28
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1052 g/mol