Learn More
3-(9H-Carbazol-4-iloxi)-1,2-propanediol, TRC
Código de producto. 30134953
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134953 1 g 1 g
17923445 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134953 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC1760601G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 123119-89-1
Fórmula molecular C15 H15 N O3
Peso molecular (g/mol) 257.28
Sinónimo 1,2-Propanediol, 3-(9H-carbazol-4-yloxy)-, 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol, 4-(2,3-Dihydroxy-1-propoxy)carbazole
Nombre IUPAC 3-(9H-carbazol-4-iloxi)propano-1,2-diol
SMILES OCC(O)COc1cccc2[nH]c3ccccc3c12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9H-Carbazol-4-yloxy)-1,2-propanediol
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15NO3/c17-8-10(18)9-19-14-7-3-6-13-15(14)11-4-1-2-5-12(11)16-13/h1-7,10,16-18H,8-9H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 257.1052
Porcentaje de pureza >95%