Learn More
3,9-Bis(1,1-dimetil-2-hidroxietil)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecano, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317826
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11317826 100 g 100 g
11307826 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317826 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12958.22
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 1455-42-1 | Molecular Formula: C15H28O6 | Molecular Weight: 304.383 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1455-42-1
Fórmula molecular C15H28O6
Peso molecular (g/mol) 304.383
Número MDL MFCD00059794
Clave InChI BPZIYBJCZRUDEG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2,2'-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diyl bis 2-methylpropan-1-ol, 3,9-bis 1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane, cyclic acetal, 2-9-1-hydroxy-2-methylpropan-2-yl-2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecan-3-yl-2-methylpropan-1-ol, acmc-209cve, ksc489m7h, 2,4,8,10-tetraoxaspiro 5.5 undecane-3,9-diethanol, beta3,beta3,beta9,beta9-tetramethyl, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritolacetal cyclic acetal, bis hydroxypivalaldehyde pentaerythritol acetal cyclic acetal
PubChem CID 7569008
Nombre IUPAC 2-[3-(1-hidroxi-2-metilpropano-2-il)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecano-9-il]-2-metilpropano-1-ol
SMILES CC(C)(CO)C1OCC2(CO1)COC(OC2)C(C)(C)CO
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,9-Bis(1,1-dimethyl-2-hydroxyethyl)-2,4,8,10-tetraoxaspiro[5.5]undecane
Punto de fusión 197°C to 200°C
Cantidad 100 g
Beilstein 1574570
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.39
Porcentaje de pureza 97%